Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEFTY2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5778R
BOSSBS-5778REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5778R
Anti-LEFTY2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LEFTY2 is a member of the TGF-beta family of proteins. LEFTY2 is secreted and plays a role in left-right asymmetry determination of organ systems during development and may also play a role in endometrial bleeding. Mutations in this gene have been associated with left-right axis malformations, particularly in the heart and lungs. Some types of infertility have been associated with dysregulated expression of this gene in the endometrium. Alternative processing of this protein can yield three different products. This gene is closely linked to both a related family member and a related pseudogene.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LEFTY2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité