Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGAP24 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5785R-A555
BOSSBS-5785R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5785R-A555
Anti-ARHGAP24 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Rho GTPase-activating protein involved in cell polarity, cell morphology and cytoskeletal organization. Acts as a GTPase activator for the Rac-type GTPase by converting it to an inactive GDP-bound state. Controls actin remodeling by inactivating Rac downstream of Rho leading to suppress leading edge protrusion and promotes cell retraction to achieve cellular polarity. Able to suppress RAC1 and CDC42 activity in vitro. Overexpression induces cell rounding with partial or complete disruption of actin stress fibers and formation of membrane ruffles, lamellipodia, and filopodia. Isoform 2 is a vascular cell-specific GAP involved in modulation of angiogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARHGAP24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité