Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5786R-CY7
BOSSBS-5786R-CY7EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5786R-CY7
Anti-SERPINA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Kallistatin is a serine proteinase inhibitor which binds to tissue kallikrein and inhibits its amidolytic and kininogenase activity. Inhibition is achieved by formation of an equimolar, heat- and SDS-stable complex between the inhibitor and the enzyme, and generation of a small C-terminal fragment of the inhibitor due to cleavage at the reactive site by tissue kallikrein. Heparin blocks kallistatin's complex formation with tissue kallikrein and abolishes its inhibitory effect on tissue kallikrein's activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERPINA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité