Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5791R-CY5
BOSSBS-5791R-CY5EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5791R-CY5
Anti-ITGA5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Integrins are heterodimeric cell surface receptors composed of alpha and beta subunits, which mediate cell-cell and cell-extracellular matrix attachments. Aberrant integrin expression has been found in many epithelial tumours. Changes in integrin expression have been shown to be important for the growth and early metastatic capacity of melanoma cells. Integrin alpha-v beta-6 is upregulated in cancers and during tissue remodelling but is absent from resting adult tissues. Integrin alpha-v beta-6 promotes invasion and correlates with poor survival and therefore makes a promising therapeutic target.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ITGAV
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité