Anti-BCL2L10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5796R-A680
BOSSBS-5796R-A680EA 889 EUR InStock
BOSSBS-5796R-A680
Anti-BCL2L10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Promotes cell survival. Suppresses apoptosis induced by BAX but not BAK.
Type: Primary
Antigen: BCL2L10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-194/194
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat; Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité