Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAG5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5800R-A750
BOSSBS-5800R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5800R-A750
Anti-BAG5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
BAG5 is a member of the BAG1 related protein family. BAG1 is an anti apoptotic protein that functions through interactions with a variety of cell apoptosis and growth related proteins including BCL 2, Raf protein kinase, steroid hormone receptors, growth factor receptors and members of the heat shock protein 70 kDa family. A BAG domain near the C terminus, may bind and inhibit the chaperone activity of Hsc70/Hsp70. It has been hypothesized that the BAG5 protein will induce the death of nigral neurons through its predicted interaction with hsp70, which will cause increased protein aggregation and cell death by disinhibition of hsp70?s anti apoptotic function. It is believed that BAG5 will play an important role in the mechanisms of neuronal death. BAG5 may also be of interest due to its possible role as a modulator of the hsp70/hsp40 chaperone axis or its possible interaction and coordination of localization/modulation of other BAG containing proteins via BAG-BAGheterodimerization.

Type: Primary
Antigen: BAG5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/447
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité