Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYNLL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5801R-HRP
BOSSBS-5801R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5801R-HRP
Anti-DYNLL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Acts as one of several non-catalytic accessory components of the cytoplasmic dynein 1 complex that are thought to be involved in linking dynein to cargos and to adapter proteins that regulate dynein function. Cytoplasmic dynein 1 acts as a motor for the intracellular retrograde motility of vesicles and organelles along microtubules. May play a role in changing or maintaining the spatial distribution of cytoskeletal structures. Binds and inhibits the catalytic activity of neuronal nitric oxide synthase. Promotes transactivation functions of ESR1 and plays a role in the nuclear localization of ESR1. Regulates apoptotic activities of BCL2L11 by sequestering it to microtubules. Upon apoptotic stimuli the BCL2L11-DYNLL1 complex dissociates from cytoplasmic dynein and translocates to mitochondria and sequesters BCL2 thus neutralizing its antiapoptotic activity.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DYNLL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité