Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CDO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5808R
BOSSBS-5808REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5808R
Anti-CDO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CDO1 (cysteine dioxygenase, type I) is a 200 amino acid protein that belongs to the cysteine dioxygenase family and is involved in organosulfur biosynthesis. Existing as a monomer and expressed at high levels in liver and placenta and at lower levels in brain, pancreas and heart, CDO1 functions as a dioxygenase that uses iron and zinc as cofactors to catalyze the conversion of L-cysteine and oxygen to 3-sulfinoalanine. Via its catalytic activity, CDO1 is involved in pyruvate-, sulfate- and taurine-related metabolic pathways and is a crucial regulator of cysteine concentrations within the cell. Human CDO1 shares 94% amino acid identity with its rat counterpart, suggesting a conserved role between species. The gene encoding CDO1 maps to human chromosome 5, which contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Deletion of the p arm of chromosome 5 leads to Cri du chat syndrome, while deletion of the q arm or of chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.PathwayOrganosulfur biosynthesis; taurine biosynthesis; hypotaurine from L-cysteine: step 1/2.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CDO1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité