Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lactoferrin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5810R-A750
BOSSBS-5810R-A750EA 889 EUR InStock
BOSSBS-5810R-A750
Anti-Lactoferrin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Transferrins are iron binding transport proteins which can bind two Fe(3+) ions in association with the binding of an anion, usually bicarbonate.Lactotransferrin has antimicrobial activity which depends on the extracellular cation concentration.Lactoferroxins A, B and C have opioid antagonist activity. Lactoferroxin A shows preference for mu-receptors, while lactoferroxin B and C have somewhat higher degrees of preference for kappa-receptors than for mu-receptors.The lactotransferrin transferrin-like domain 1 functions as a serine protease of the peptidase S60 family that cuts arginine rich regions. This function contributes to the antimicrobial activity.

Type: Primary
Antigen: Lactoferrin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 611-710/710
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité