Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LTF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5810R-CY3
BOSSBS-5810R-CY3EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5810R-CY3
Anti-LTF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Transferrins are iron binding transport proteins which can bind two Fe(3+) ions in association with the binding of an anion, usually bicarbonate.Lactotransferrin has antimicrobial activity which depends on the extracellular cation concentration.Lactoferroxins A, B and C have opioid antagonist activity. Lactoferroxin A shows preference for mu-receptors, while lactoferroxin B and C have somewhat higher degrees of preference for kappa-receptors than for mu-receptors.The lactotransferrin transferrin-like domain 1 functions as a serine protease of the peptidase S60 family that cuts arginine rich regions. This function contributes to the antimicrobial activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LTF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité