Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUAK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5811R-A647
BOSSBS-5811R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5811R-A647
Anti-NUAK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Stress-activated kinase involved in tolerance to glucose starvation. Induces cell-cell detachment by increasing F-actin conversion to G-actin. Expression is induced by CD95 or TNF-alpha, via NF-kappa-B. Protects cells from CD95-mediated apoptosis and is required for the increased motility and invasiveness of CD95-activated tumor cells. Able to phosphorylate 'Ser-464' of LATS1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NUAK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité