Anti-PDCL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5812R-CY5
BOSSBS-5812R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5812R-CY5
Anti-PDCL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Isoform 1: Functions as a co-chaperone for CCT in the assembly of heterotrimeric G protein complexes, facilitates the assembly of both Gbeta-Ggamma and RGS-Gbeta5 heterodimers. Isoform 2: Acts as a negative regulator of heterotrimeric G proteins assembly by trapping the preloaded G beta subunits inside the CCT chaperonin.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PDCL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité