Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRODH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5813R-CY3
BOSSBS-5813R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5813R-CY3
Anti-PRODH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Proline oxidase catalyzes the conversion of proline to pyrroline-5-carboxylate, or P5C during the degradation of the amino acid Proline. Defects in PRODH are the cause of hyperprolinemia type 1, a disorder characterized by elevated serum proline levels. Defective PRODH may be involved in the psychiatric and behavioral phenotypes associated with the 22q11 velocardiofacial and DiGeorge syndrome and may be associated with susceptibility to schizophrenia 4 (SCZD4).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRODH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité