Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PROM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5814R-A350
BOSSBS-5814R-A350EA 879 EUR InStock
BOSSBS-5814R-A350
Anti-PROM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Prominin 2 is a 112 kDa glycoporotein structurally related to Prominin 1 (CD133) although amino acid similarity is not more than 30%, but their genomic organization is strikingly similar. Like Prominin 1, the prominin 2 exhibit similar membrane topology with 5 trans-membrane domains and two large glycosylated extracellular domains. Similar to Prominin1 localization, the Prominin 2 is also associated with membrane protrusions of the epithelial cells from adult kidney, and all along the digestive track and other epithelial tissues.Prominin 2 expression is down-regulated in aggressive prostate cancer cell lines and transient transfection of PROML2 expression vectors has been shown to induce apoptosis in cultured prostate cancer cells, suggesting a tumor suppressive role for Prominin 2. Prominin 2 expression is likely to be involved in growth suppression in the prostate, and down-regulation of Prominin 2 may disrupt normal prostatic homeostasis and lead to uncontrolled prostatic growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PROM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité