Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TMEM161A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5819R-A750
BOSSBS-5819R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5819R-A750
Anti-TMEM161A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
AROS-29 is suggested to have a functional role in protection against oxidative stress. The gene encoding AROS-29 is located on human chromosome 19, which consists of over 63 million bases, houses approximately 1,400 genes and is recognized for having the greatest gene density of the human chromosomes. It is the genetic home for a number of immunoglobulin superfamily members, including the killer cell and leukocyte Ig-like receptors, a number of ICAMs, the CEACAM and PSG family and Fc receptors (FcRs). Key genes for eye colour and hair colour also map to chromosome 19.

Type: Primary
Antigen: TMEM161A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/479
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité