Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-USP28 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5820R-CY7
BOSSBS-5820R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5820R-CY7
Anti-USP28 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Deubiquitinase involved in DNA damage response checkpoint and MYC proto-oncogene stability. Involved in DNA damage induced apoptosis by specifically deubiquitinating proteins of the DNA damage pathway such as CLSPN. Also involved in G2 DNA damage checkpoint, by deubiquitinating CLSPN, and preventing its degradation by the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C). In contrast, it does not deubiquitinate PLK1. Specifically deubiquitinates MYC in the nucleoplasm, leading to prevent MYC degradation by the proteasome: acts by specifically interacting with isoform 1 of FBXW7 (FBW7alpha) in the nucleoplasm and counteracting ubiquitination of MYC by the SCF(FBW7) complex. In contrast, it does not interact with isoform 4 of FBXW7 (FBW7gamma) in the nucleolus, allowing MYC degradation and explaining the selective MYC degradation in the nucleolus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: USP28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité