Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB21 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5830R-CY5.5
BOSSBS-5830R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5830R-CY5.5
Anti-RAB21 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Regulates integrin internalization and recycling, but does not influence the traffic of endosomally translocated receptors in general. As a result, may regulate cell adhesion and migration (By similarity). During the mitosis of adherent cells, controls the endosomal trafficking of integrins which is required for the successful completion of cytokinesis. Involved in neurite growth (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAB21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité