Anti-ANKHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5831R-CY5.5
BOSSBS-5831R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5831R-CY5.5
Anti-ANKHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
May play a role as a scaffolding protein that may be associated with the abnormal phenotype of leukemia cells. Isoform 2 may possess an antiapoptotic effect and protect cells during normal cell survival through its regulation of caspases.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ANKHD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité