Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5832R-FITC
BOSSBS-5832R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5832R-FITC
Anti-ASAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
ASAP3 is a member of a subfamily of ADP-ribosylation factor(Arf) GTPase-activating proteins that contain additional ankyrin repeat and pleckstrin homology domains. The Arf GAP domain of this protein catalyzes the hydrolysis of GTP bound to Arf proteins. The encoded protein promotes cell differentiation and migration and has been implicated in cancer cell invasion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité