Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCBLD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5834R-A750
BOSSBS-5834R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5834R-A750
Anti-DCBLD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DCBLD2, otherwise known as ESDN (endothelial and smooth muscle cell-derived neuropilin-like molecule) is a novel type-I transmembrane protein with the longest cleavable secretory signal sequence among eukaryotes. It is expressed in various tissues; particularly highly expressed in cultured vascular smooth muscle cells. DCBLD2 is considered to play a role in regulation of vascular cell growth and may have a wide variety of functions in other tissues including the nervous system, like neuropilins.

Type: Primary
Antigen: DCBLD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/775
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité