Anti-HEPACAM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5840R-A680
BOSSBS-5840R-A680EA 889 EUR InStock
BOSSBS-5840R-A680
Anti-HEPACAM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in regulating cell motility and cell-matrix interactions. May inhibit cell growth through suppression of cell proliferation.
Type: Primary
Antigen: HEPACAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/416
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité