Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-5845R-A488
BOSSBS-5845R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5845R-A488
Anti-CNTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Contactin 2 is a neuronal cell adhesion molecule (CAM) that influences the formation of axon connections in the developing nervous system. Contactin 2 is a member of the immunoglobulin superfamily (IgSF) and contains a glycosylphosphatidylinositol-anchor, six immunogobulin (Ig)-like and four Fibronectin type III (FNIII)-like domains. Contactin 2 is expressed predominantly during neural development on the cell membrane of axons in nerve fiber tracts in order to guide commissural axons without promoting their growth. Contactin 2 binds with NgCAM in the plane of the same membrane (cis-binding). The Contactin 2 heterophilic (Contactin 2/NgCAM and Contactin 2/NrCAM) binding sites are localized to the first four Ig domains. The Contactin 2 homophilic (Contactin 2/Contactin 2) binding site is localized to the FNIII domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CNTN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité