Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAM11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5846R-CY7
BOSSBS-5846R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5846R-CY7
Anti-ADAM11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
ADAM11 was first described as MDC (Metalloproteinase-like disintergin-like cysteine-rich protein) from analysis of human brain libraries, in search of brain-specific proteins. Two splice variants with different carboxyterminal ends were described. The message was found only in the brain in this publication. Another group identified ADAM11 in the human brain, where ADAM11 was thought to be involved in cell migration and spatial patterning. ADAM11 was mapped to 17q21.3, a region of interest for breast cancer, and mutations in ADAM11 are associated with some breast cancers. Retinoic acid caused a doubling in ADAM11 message levels over 24 hours in NT2/D1 cells, a human embryonic carcinoma cell line. ADAM11 null mutant mice have deficits in spatial learning and motor coordination, although they did have normal cell migration and differentiation during development. ADAM11 is a member of the ADAMs family (A Disintegrin And Metalloproteinase), but does not contain the canonical HExxHxxxxH zinc-binding metalloproteinase catalytic site. The domain structure of the full-length ADAM11 includes a signal sequence, propeptide domain, metalloproteinase-like domain, disintegrin-like domain, cys-rich domain, EGF-like domain, a spacer region, then the transmembrane domain and a short cytoplasmic domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADAM11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité