Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAMTS13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5856R
BOSSBS-5856REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5856R
Anti-ADAMTS13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif) protein family. Members of the family share several distinct protein modules, including a propeptide region, a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain, and a thrombospondin type 1 (TS) motif. Individual members of this family differ in the number of C-terminal TS motifs, and some have unique C-terminal domains. The enzyme encoded by this gene is the von Willebrand Factor (vWF)-cleaving protease, which is responsible for cleaving at the site of Tyr842-Met843 of the vWF molecule. A deficiency of this enzyme is associated with thrombotic thrombocytopenic purpura. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Nov 2008].

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ADAMTS13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité