Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAMTS8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5859R-A680
BOSSBS-5859R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5859R-A680
Anti-ADAMTS8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ADAMTS proteases are secreted enzymes containing a prometalloprotease domain of the reprolysin type. The ADAMTS proteases function in processing of procollagens and von Willebrand factor as well as catabolism of aggrecan, versican and brevican. They have been demonstrated to have important roles in connective tissue organisation, coagulation, inflammation, arthritis, angiogenesis and cell migration.A member of the metalloproteinase family containing disintegrin like domains (ADAMs), the function of ADAMTS8 is still poorly understood. ADAMTS8 contains the canonical HExxHxxxxxH zinc metalloproteinase motif, and has been shown to be proteolytically active on a range of substrates. ADAMTS8 is inhibited by the endogenous MMP inhibitors, TIMP1, 2, 3 and 4, but most efficiently by TIMP3. In addition to the metalloprotease domain, ADAMTS8 has a propeptide domain, a Prohormone Convertase (PC, furin) cleavage site, a cysteine rich domain and thrombospondin 1 like domains.

Type: Primary
Antigen: ADAMTS8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 541-640/889
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité