Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ADAMTSL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5862R-A680
BOSSBS-5862R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5862R-A680
Anti-ADAMTSL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ADAMTS (A Disintegrin And Metalloproteinase Domain with Thrombospondin type 1 Modules) is a family of zinc-dependent proteases that are implicated in a variety of normal and pathological conditions, including arthritis and cancer. ADAMTS protein family members contain an amino-terminal propeptide domain, a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain and a carboxy-terminus that contains a varying number of Thrombospondin type 1 (TSP-1) motifs. ADAMTS-L2 (ADAMTS-like protein 2) is a 951 amino acid secreted protein that is highly expressed in lung, kidney and liver. Mutations in the gene encoding ADAMTS are the cause of geleophysic dysplasia, an autosomal recessive disorder characterised by cardiac vavular anomalies, short stature, thick skin and brachydactyly. In individuals affected with geleophysic dysplasia, there is a significant increase in total active TGF-beta 1 and nuclear locations of p-SAMD2 in fibroblasts. Interestingly, ADAMTS-L2 interacts with LTBP-1, a glycoprotein that is part of the platelet-derived TGF-beta 1 complex.

Type: Primary
Antigen: ADAMTSL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 522-580/951
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité