Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAMTSL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5863R-A647
BOSSBS-5863R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5863R-A647
Anti-ADAMTSL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Expressed in epithelial cells of the colon, fallopian tube, skin, breast, prostate, epididymis, liver, pancreatic islets and bile ducts, as well as by vascular endothelial cells, smooth muscle cells, fibroblasts, cortical and ganglionic neurons and cardiac myocytes. Also expressed by malignant epithelial cells in colon cancer, as well as breast, prostate, renal and skin tumors. Expression is significantly reduced in colon cancer compared to normal colon.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADAMTSL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité