Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAMTSL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5864R-CY5.5
BOSSBS-5864R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5864R-CY5.5
Anti-ADAMTSL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
ADAMTSL4 is a member of ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs)-like family and has seven thrombospondin type 1 repeats. The thrombospondin type 1 repeat domain is found in many proteins with diverse biological functions including cellular adhesion, angiogenesis, and patterning of the developing nervous system. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.ADAMTSL4 is involved in the positive regulation of apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADAMTSL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité