Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5870R-CY5.5
BOSSBS-5870R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5870R-CY5.5
Anti-KLK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Serine protease which exhibits a preference for Arg over Lys in the substrate P1 position and for Ser or Pro in the P2 position. Shows activity against amyloid precursor protein, myelin basic protein, gelatin, casein and extracellular matrix proteins such as fibronectin, laminin, vitronectin and collagen. Degrades alpha-synuclein and prevents its polymerization, indicating that it may be involved in the pathogenesis of Parkinson disease and other synucleinopathies. May be involved in regulation of axon outgrowth following spinal cord injury. Tumor cells treated with a neutralizing KLK6 antibody migrate less than control cells, suggesting a role in invasion and metastasis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité