Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLK8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5871R-A350
BOSSBS-5871R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5871R-A350
Anti-KLK8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Serine protease which is capable of degrading a number of proteins such as casein, fibrinogen, kininogen, fibronectin and collagen type IV. Also cleaves L1CAM in response to increased neural activity. Induces neurite outgrowth and fasciculation of cultured hippocampal neurons. Plays a role in the formation and maturation of orphan and small synaptic boutons in the Schaffer-collateral pathway, regulates Schaffer-collateral long-term potentiation in the hippocampus and is required for memory acquisition and synaptic plasticity. Involved in skin desquamation and keratinocyte proliferation. Plays a role in the secondary phase of pathogenesis following spinal cord injury.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLK8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité