Anti-MUC15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5878R-A680
BOSSBS-5878R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5878R-A680
Anti-MUC15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May play a role in the cell adhesion to the extracellular matrix.
Type: Primary
Antigen: MUC15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 161-260/334
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité