Anti-MUC7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-5879R-A647
BOSSBS-5879R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5879R-A647
Anti-MUC7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
May function in a protective capacity by promoting the clearance of bacteria in the oral cavity and aiding in mastication, speech, and swallowing. Binds P.aeruginosa pili.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MUC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité