Anti-COL20A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5881R-A750
BOSSBS-5881R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5881R-A750
Anti-COL20A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
COL20A1 is a probable collagen protein.
Type: Primary
Antigen: COL20A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 951-1050/1284
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité