Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MHC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5885R-A647
BOSSBS-5885R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5885R-A647
Anti-MHC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Myosin is a protein which is known to interact with actin in muscle and non-muscle cells. It contains two identical heavy chains and four light chains. Myosin molecules consist of two major regions: tails (rods) and heads. They aggregate into filaments through the tail region and interact with actin and with ATP through the head region. Multiple forms of myosin heavy chains exist for each muscle type-skeletal, cardiac, smooth and non-muscle isomyosin forms exist in different types of skeletal muscle, depending on the physiological function of the muscle. They are designated at type I (slow twitch) and type II (fast twitch).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MHC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité