Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5886R-CY3
BOSSBS-5886R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5886R-CY3
Anti-PIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Gross cystic disease is a common premenopausal disorder in which gross cysts are the predominant pathologic lesion. It is characterized by production of a fluid secretion which accumulates in the breast cysts. Gross cystic disease fluid is a pathologic secretion from breast composed of several glycoproteins, including a unique 15 kDa monomer protein, GCDFP 15. The cells within the body that produce GCDFP 15 appear to be restricted primarily to those with apocrine function. Studies have found GCDFP 15 to be a highly specific and sensitive marker for breast cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité