Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-WAVE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5895R-A647
BOSSBS-5895R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5895R-A647
Anti-WAVE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
WASP (for Wiskott-Aldrich syndrome protein) and N-WASP are downstream effectors of Cdc42 that are implicated in Actin polymerization and cytoskeletal organization. The WASP family also includes VASP (vasodilator-stimulated phosphoprotein) and Mena (for mammalian enabled protein), which accumulate at focal adhesions and are also involved in the regulation of the Actin cytoskeleton. The WAVE proteins are related to the WASP family proteins and are likewise involved in mediating Actin reorganization downstream of the Rho family of small GTPases. The protein homologs WAVE1 and WAVE2 regulate membrane ruffling by inducing the formation of Actin filament clusters in response to GTP binding and by activating Rac. They mediate Actin polymerization by cooperating with the Arp2/3 complex, thereby promoting the formation of Actin filaments. WAVE1, which is also designated SCAR (suppressor of cAR), is expressed primarily in the brain, while WAVE2 is widely expressed, with the expression highest in peripheral blood leukocytes. WAVE3 forms a multiprotein complex that links receptor kinases with Actin and plays a role in the transduction of signals involving changes in cell shape, function or motility.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WAVE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité