Anti-WFDC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-5896R-CY3
BOSSBS-5896R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5896R-CY3
Anti-WFDC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
WFDC5 is a member of the WAP-type four-disulfide core (WFDC) domain family. It is a putative acid-stable proteinase inhibitor.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: WFDC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité