Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H3 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5898R-A680
BOSSBS-5898R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5898R-A680
Anti-H3 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in adaptive response to hypoxia. Suppresses hypoxia-inducible expression of HIF1A and EPAS1. Binds to core DNA sequence 5'-TACGTG-3' within the hypoxia response element (HRE) of target gene promoters. The complex HIF3A-ARNT activates the transcription of reporter genes driven by HRE. Isoform 4 has a dominant-negative function of inactivating HIF1A-mediated transcription. Isoform 4 attenuates the binding of HIF1A to hypoxia-responsive elements (HRE), thus inhibiting HRE-driven transcription. Hypoxia induces down-regulation of isoform 4, leading to activation of HIF1A in hypoxia. Conversely, upon restoring normoxia, the expression of isoform 4 increases and thereby secure an inhibition of HIF1A activity. Isoform 4 may be a negative regulator of hypoxia-inducible gene expression in the kidney and may be involved in renal tumorigenesis. Functions as an inhibitor of angiogenesis in the cornea (By similarity).

Type: Primary
Antigen: H3 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 131-230/669
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité