Anti-ADORA2B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-5900R-HRP
BOSSBS-5900R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5900R-HRP
Anti-ADORA2B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Receptor for adenosine. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000
Type: Primary
Antigen: ADORA2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité