Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5908R-HRP
BOSSBS-5908R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5908R-HRP
Anti-AIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Non-catalytic component of the multisynthase complex. Stimulates the catalytic activity of cytoplasmic arginyl-tRNA synthase. Binds tRNA. Possesses inflammatory cytokine activity. Negatively regulates TGF-beta signaling through stabilization of SMURF2 by binding to SMURF2 and inhibiting its SMAD7-mediated degradation. Involved in glucose homeostasis through induction of glucagon secretion at low glucose levels. Promotes dermal fibroblast proliferation and wound repair. Regulates KDELR1-mediated retention of HSP90B1/gp96 in the endoplasmic reticulum. Plays a role in angiogenesis by inducing endothelial cell migration at low concentrations and endothelian cell apoptosis at high concentrations. Induces maturation of dendritic cells and monocyte cell adhesion. Modulates endothelial cell responses by degrading HIF-1A through interaction with PSMA7.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: AIMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité