Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5909R
BOSSBS-5909REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5909R
Anti-DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DeltaD is one of the 4 members of the zebrafish Delta family of Notch ligands, important in the control of cell differentiation in many tissues.DeltaD acts as a ligand for Notch receptors and is involved in primary neurogenesis and somitogenesis. It can activate Notch receptors, thereby playing a key role in lateral inhibition, a process that prevents the immediate neighbors of each nascent neural cell from simultaneously embarking on neural differentiation. It is required in somite segmentation to keep the oscillations of neighboring presomitic mesoderm cells synchronized.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DLL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité