Anti-PPIA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5912R-CY5.5
BOSSBS-5912R-CY5.5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5912R-CY5.5
Anti-PPIA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
PPIases accelerate the folding of proteins. It catalyzes the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PPIA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité