Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5914R
BOSSBS-5914REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5914R
Anti-CA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Carbonic anhydrase is a family of metalloenzymes (enzymes that contain one or more metal atoms as a functional component of the enzyme) that catalyze the rapid interconversion of carbon dioxide and water into carbonic acid and protons. It also converts bicarbonate in carbon dioxide and water. This reaction occurs spontaneously in aqueous solution, but does so slowly. Carbonic anhydrase can greatly increase the rate of the reaction, with typical catalytic rates of the different forms of this enzyme ranging between 104 and 106 reactions per second. The active site of most carbonic anhydrases contains a zinc ion.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité