Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Annexin A9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5916R-A750
BOSSBS-5916R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5916R-A750
Anti-Annexin A9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ANXA9 may act as a low affinity receptor for acetylcholine and is expressed in the stratified squamous skin epithelium, but not in epithelia of other types (at protein level). ANXA9 is one of the target molecules recognised by auto in patients with pemphigus vulgaris, a rare, autoimmune skin disease in which epidermal blisters occur as the result of the loss of cell-cell adhesion.

Type: Primary
Antigen: Annexin A9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 261-345/345
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité