Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANXA9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5916R-CY7
BOSSBS-5916R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5916R-CY7
Anti-ANXA9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
ANXA9 may act as a low affinity receptor for acetylcholine and is expressed in the stratified squamous skin epithelium, but not in epithelia of other types (at protein level). ANXA9 is one of the target molecules recognized by auto in patients with pemphigus vulgaris, a rare, autoimmune skin disease in which epidermal blisters occur as the result of the loss of cell-cell adhesion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANXA9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité