Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANGPTL3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5918R-HRP
BOSSBS-5918R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5918R-HRP
Anti-ANGPTL3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Angiopoietin-like protein 3 (Angptl3) functions as a potent lipoprotein lipase inhibitor and is an important component of plasma triglyceride homeostasis. Angptl3 also plays a role in adipose formation and angiogenesis through its interaction with integrin ?v)beta(3). It is secreted by the liver and is functionally defined by the C-terminal fibrinogen (FBN)-like domain and an N-terminal coiled-coil domain. Angptl3 regulates circulating triglyceride levels during different nutritional states thereby mediating the feeding/fasting cycle. A deficiency of Angptl3 results in abnormally low lipid levels, and a repression of the protein may be protective against atherosclerosis. Angptl3 may also play an important role in hyperlipidemia in diabetes.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ANGPTL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité