Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANGPTL4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5919R
BOSSBS-5919REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5919R
Anti-ANGPTL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Protein with hypoxia-induced expression in endothelial cells. May act as a regulator of angiogenesis and modulate tumorgenesis. Inhibits proliferation, migration, and tubule formation of endothelial cells and reduces vascular leakage. May exert a protective function on endothelial cells through an endocrine action. It is directly involved in regulating glucose homeostasis, lipid metabolism, and insulin sensitivity. In response to hypoxia, the unprocessed form of the protein accumulates in the subendothelial extracellular matrix (ECM). The matrix-associated and immobilized unprocessed form limits the formation of actin stress fibers and focal contacts in the adhering endothelial cells and inhibits their adhesion. It also decreases motility of endothelial cells and inhibits the sprouting and tube formation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ANGPTL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité