Anti-MAS1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5926R-A680
BOSSBS-5926R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5926R-A680
Anti-MAS1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. Mas subfamily.
Type: Primary
Antigen: MAS1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/378
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat; Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité