Anti-DCUN1D2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5931R-A680
BOSSBS-5931R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5931R-A680
Anti-DCUN1D2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May contribute to neddylation of cullin components of SCF-type E3 ubiquitin ligase complexes. Neddylation of cullins play an essential role in the regulation of SCF-type complexes activity.
Type: Primary
Antigen: DCUN1D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/259
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité