Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5933R-CY5
BOSSBS-5933R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5933R-CY5
Anti-KCNK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
KCNK9 or TASK-3 (TWIK-related Acid sensitive K+ channel) is a member of the potassium channel family of proteins that contain two-pore domain and four transmembrane domains. These channels are characterized as leak K+ channels that are sensitive to changes in the extracellular pH. The physiological functions of TASK channels are largely unknown; it has been proposed that they may be involved in the regulation of breathing, aldosterone secretion and anesthetic-mediated neuronal activity. They were found to act in neurons' membrane potential and in resting K+ currents.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCNK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité